TechniCloth® Flachmoppabdeckungen
, 690×380 mm,
Catalog # 115-0480
New Product
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
Moppabdeckungen (ISO-Klasse 3–8) zur Reinigung und Dekontamination von Böden.
- Ohne chemische Bindemittel oder Zusätze hergestellt
- Vliesstoff, wirtschaftliches Polyester/Cellulose-Material zur Reinigung und Entfernung von Rückständen
- Chemikalienbeständig, widersteht gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- L×B:690×380 mm
- Seq:5