ESD-Stab mit langem Griff, Stat-Rite®
ESD-Sticks mit Mikrospitzen, 66.1 mm
TEXWTX769E
New Product
: Texwipe
Dieser ESD-sichere Stick mit Mikrospitzen ist ein doppelseitiges Werkzeug zum Reinigen und Vorbereiten.
- Kontrolliert ESD ohne den Einsatz von Kohlenstoffen und ionischen Antistatika
- Hergestellt aus Stat-Rite®, einem inhärent dissipativen Polymer
Entwickelt für den Einsatz an ESD-sicheren Arbeitsplätzen.
:
:
:
:
: *Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
- Bezeichnung:ESD-Sticks mit Mikrospitzen
- Länge:66.1 mm
- Seq:1
- Cat. No.:TEXWTX769E
- Griffbreite:2,4 mm
- Stiellänge:56,5 mm
- Kopfbreite:1 mm