Mopp, AlphaMop™, PE
AlphaSat® Polyester-Abdeckungen und -Pads, vorgetränkt mit 6% IPA / 94% DIW, nicht steril, 203×381 mm, -, , Insgesamt 100 Abdeckungen und 4 Pads/Karton
Katalognr. TEXWTX7026
New Product
Anbieter: Texwipe
Direkt zu
Product Details & Documents
Ideal zur Reinigung von Decken, Wänden, Böden und anderen ebenen Flächen in kritischen Umgebungen. Der austauschbare, gewaschene Polyesterkopf passt über eine flache, schwenkbare Schaumstoffplatte, die an einem Glasfaserstiel befestigt ist. Austauschbares Schaumstoffpad stellt sicher, dass sich der Polyesterkopf strukturierten Böden und anderen Oberflächen anpasst und gleichzeitig Korrosion und Abrieb widersteht. Ein leichter, robuster Glasfaserstiel bietet dem Anwender eine ausgezeichnete Kontrolle über den Schwenkkopf.
- Leichter Mopp mit äußerst geringer Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Mopp kann sterilisiert werden
- Moppbezüge können mit 6% Isopropanol getränkt werden
- Erreicht auch schwer zugängliche Stellen mit Leichtigkeit
- Ausgezeichnete Haltbarkeit mit niedriger Kontamination
- Ermöglicht dem Benutzer den häufigen Wechsel von Moppbezügen und Schaumstoff-Pads zur Einhaltung der Wischprotokolle
- Konfiguration für schnellen Wechsel von Moppbezügen und Schaumstoff-Pads
Grifflänge.
:
:
:
: Mopp ist im Bag-within-a-Bag®-Reinraumformat verpackt.
: *Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Technische Daten
- Bezeichnung:AlphaSat® Polyester-Abdeckungen und -Pads, vorgetränkt mit 6% IPA / 94% DIW, nicht steril
- Länge:-
- L×B:203×381 mm
- Verpackt:Insgesamt 100 Abdeckungen und 4 Pads/Karton