Einsätze
A 315/1 Modul 492×503×118 mm (B×T×H) zur Kapazitätserhöhung und Aufbereitung von Instrumenten mit Lumina, erhöht die Kapazität von 22 auf 44, einsetzbar in allen auf dem Markt erhältlichen A 151 Unterkörben, kompatibel mit allen Standard-Zahn- und HNO-Zubehörteilen; Injektordüsen nicht enthalten, A 800 Rohrfilter zur Verwendung in beiden; Freiräume im Unterkorb A 151: H 210 ±30, B 383, T 479 mm Injektorverteiler (nicht enthalten); Zur Verwendung mit: PG 8581/62/82/91/92, PWA 8672, PWD 8682/92, 492×503×118 mm
Katalognr. MIEL12531630
New Product
Anbieter: MIELE
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:A 315/1 Modul 492×503×118 mm (B×T×H) zur Kapazitätserhöhung und Aufbereitung von Instrumenten mit Lumina, erhöht die Kapazität von 22 auf 44, einsetzbar in allen auf dem Markt erhältlichen A 151 Unterkörben, kompatibel mit allen Standard-Zahn- und HNO-Zubehörteilen; Injektordüsen nicht enthalten, A 800 Rohrfilter zur Verwendung in beiden; Freiräume im Unterkorb A 151: H 210 ±30, B 383, T 479 mm Injektorverteiler (nicht enthalten); Zur Verwendung mit: PG 8581/62/82/91/92, PWA 8672, PWD 8682/92
- Seq:57
- B×T×H:492×503×118 mm
- Cat. No.:MIEL12531630