AuftragsverfolgungKontakt
Blöcke für Fläschchen
Blöcke für Fläschchen
VLS-W20-D150-A Block, Ø 15,8 mm, 15 mm-Röhrchen, 20, 35 mm
Katalognr. VELPA00000515
New Product
Irregular Voltage
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Blöcke für Fläschchen
Katalognr. VELPA00000515
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Blöcke für Fläschchen
Blöcke für Fläschchen
VLS-W20-D150-A Block, Ø 15,8 mm, 15 mm-Röhrchen, 20, 35 mm
Preis
170.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Technische Daten
  • Anz. Bohrungen:
    20
  • Bezeichnung:
    VLS-W20-D150-A Block
  • Tiefe:
    35 mm
  • Lochgröße:
    Ø 15,8 mm
  • Für:
    15 mm-Röhrchen
  • Cat. No.:
    VELPA00000515