AuftragsverfolgungKontakt
Blöcke für Fläschchen | Avantor
Blöcke für Fläschchen
VLS-W15-D160-A Block, Ø 16,4 mm, 16 mm-Röhrchen, 15, 45 mm
Katalognr. VELPA00000516
New Product
Irregular Voltage
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Blöcke für Fläschchen
Katalognr. VELPA00000516
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Blöcke für Fläschchen
Blöcke für Fläschchen
VLS-W15-D160-A Block, Ø 16,4 mm, 16 mm-Röhrchen, 15, 45 mm
Preis
SFr. 170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Anz. Bohrungen:
    15
  • Bezeichnung:
    VLS-W15-D160-A Block
  • Tiefe:
    45 mm
  • Lochgröße:
    Ø 16,4 mm
  • Für:
    16 mm-Röhrchen
  • Cat. No.:
    VELPA00000516