AuftragsverfolgungKontakt
Kombinationsblöcke
CCT-W09-COMBO Block, Ø 11,1/17,1/29 mm, 1,5/15/50-ml-konische Zentrifugenröhrchen, 4/3/2, 39,1/44,5/47,6 mm
Catalog # VELPA00000512
New Product
Irregular Voltage
Supplier:   VELP SCIENTIFIC
Kombinationsblöcke
Catalog # VELPA00000512
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Kombinationsblöcke
Kombinationsblöcke
CCT-W09-COMBO Block, Ø 11,1/17,1/29 mm, 1,5/15/50-ml-konische Zentrifugenröhrchen, 4/3/2, 39,1/44,5/47,6 mm
Price
SFr. 170.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Anz. Bohrungen:
    4/3/2
  • Bezeichnung:
    CCT-W09-COMBO Block
  • Seq:
    2
  • Tiefe:
    39,1/44,5/47,6 mm
  • Lochgröße:
    Ø 11,1/17,1/29 mm
  • Für:
    1,5/15/50-ml-konische Zentrifugenröhrchen
  • Cat. No.:
    VELPA00000512