Kombinationsblöcke
STT-W14-COMBO Block, Ø 8,3/13,9/26,2 mm, 6/12/13/25 mm Rundbodenröhrchen, 6/5/3, 48,4 mm
Katalognr. VELPA00000511
New Product
Irregular Voltage
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Anz. Bohrungen:6/5/3
- Bezeichnung:STT-W14-COMBO Block
- Seq:1
- Tiefe:48,4 mm
- Lochgröße:Ø 8,3/13,9/26,2 mm
- Für:6/12/13/25 mm Rundbodenröhrchen
- Cat. No.:VELPA00000511