Blöcke für Fläschchen
VLS-W08-D250-A Block, Ø 25,8 mm, 25 mm-Röhrchen, 8, 45 mm
Katalognr. VELPA00000521
New Product
Irregular Voltage
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Blöcke für Fläschchen
Katalognr. VELPA00000521
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Anz. Bohrungen:8
- Bezeichnung:VLS-W08-D250-A Block
- Tiefe:45 mm
- Lochgröße:Ø 25,8 mm
- Für:25 mm-Röhrchen
- Cat. No.:VELPA00000521