Blöcke für Fläschchen
VLS-W20-D120-A Block, Ø 12,7 mm, 12 mm-Röhrchen, 20, 30 mm
Catalog # VELPA00000514
New Product
Irregular Voltage
Supplier: VELP SCIENTIFIC
Blöcke für Fläschchen
Catalog # VELPA00000514
Supplier: VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Anz. Bohrungen:20
- Bezeichnung:VLS-W20-D120-A Block
- Tiefe:30 mm
- Lochgröße:Ø 12,7 mm
- Für:12 mm-Röhrchen
- Cat. No.:VELPA00000514