Kombinationsblöcke
MCT-W21-COMBO Block, Ø 7,9/11,1/11,5 mm, 0,5/1,5/2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen, 6/10/5, 27,6/39,1/38,1 mm
Katalognr. VELPA00000513
New Product
Irregular Voltage
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Anz. Bohrungen:6/10/5
- Bezeichnung:MCT-W21-COMBO Block
- Seq:3
- Tiefe:27,6/39,1/38,1 mm
- Lochgröße:Ø 7,9/11,1/11,5 mm
- Für:0,5/1,5/2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Cat. No.:VELPA00000513