Präzisionsthermometer
Kalibriertes Thermometer, DIN 12 778, −10...+250 °C, ±0,1%, 350 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
Katalognr. AMARL25908-FL/DKD4
New Product
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Bezeichnung:Kalibriertes Thermometer, DIN 12 778
- Länge:350 mm
- Seq:3
- Genauigkeit:±0,1%
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−10...+250 °C