CSM-Isolatorhandschuhe
Dieser Handschuh eignet sich ideal für den Umgang mit polaren Kohlenwasserstoffen wie Ketonen, Säuren, Estern und Aminderivaten. Es bietet dank seiner hohen Gasundurchlässigkeit einen hervorragenden Schutz.
- Ausgezeichnete Undurchlässigkeit gegenüber Gasen und Flüssigkeiten
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Ozonbeständigkeit und UV-Beständigkeit
- Antistatische Eigenschaften: <108 Ω
Das CSM-Material gewährleistet Flexibilität und zuverlässigen Halt, auch in kalten Umgebungen. Durch seine Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen eignet es sich für den Einsatz in rauen oder wechselhaften Klimazonen. Ob in der chemischen Verarbeitung oder in industriellen Umgebungen – dieser Handschuh bietet zuverlässige Leistung und Komfort und erhält die Fingerfertigkeit, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Die einzigartige Kombination aus chemischer Beständigkeit und physikalischer Haltbarkeit macht es zur bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016; EN 421: 2010.
:
:
:
: Die Handschuhe sind zu 1 Paar pro versiegelten Plastikbeutel, 20 Paar pro Karton verpackt.
:
- Verpackt:Abgepackt
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Isolatorhandschuh, 12“-Port
- Länge:813 mm (32")
- Seq:8
- Stärke:24 mil (0,6 mm)
- Modell:11-221
- Oberfläche:Glatt
- Cat. No.:TRON12Y2432A0975
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Reißfestigkeit:9 MPa
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Antistatisch:+
- Dehnungsgrenze:600%
- Stulpenart:Rollrand