EPDM-Isolatorhandschuhe
Product Details & Documents
Dieser Handschuh für Handschuhkästen bietet hervorragenden Schutz mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber Sauerstoff, ozonbedingter Alterung, UV-Strahlung, Dampf, Hitze und einer breiten Palette chemischer Substanzen. Dank seiner robusten EPDM-Konstruktion eignet es sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen mit einer langfristigen Einwirkung von rauen Witterungseinflüssen zu rechnen ist.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon und UV-Strahlung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Sterilisationsmitteln und Dampf
- Antistatische Eigenschaften: <108 Ω
Dieser Handschuh wird insbesondere für den Umgang mit Oxidationsmitteln, konzentrierter Salpetersäure, starken Laugen und Alkoholen empfohlen. Seine robuste chemische Beständigkeit, kombiniert mit Flexibilität und Komfort, gewährleistet zuverlässige Leistung in Labor-, Pharma- und industriellen Glovebox-Anwendungen. Die zuverlässige Wahl für Profis, die hohe Sicherheitsstandards und zuverlässigen Schutz benötigen.
Zertifizierung: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016.
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung: Die Handschuhe sind zu 1 Paar pro versiegelten Plastikbeutel, 20 Paar pro Karton verpackt.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Verpackt:Abgepackt
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Isolatorhandschuh, 8“-Port
- Länge:813 mm (32")
- Seq:6
- Stärke:24 mil (0,6 mm)
- Modell:11-518
- Oberfläche:Glatt
- Cat. No.:TRON8E2432A0975
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Reißfestigkeit:9 MPa
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Antistatisch:+
- Dehnungsgrenze:600%
- Stulpenart:Rollrand