Explorer™ Precision Balances
EXR8201, 8200 g, 0,1 g, 201×178 mm, 0,1 g, 0,2 g, 1 s, 97×408×229 mm
Katalognr. OHAU31059149
New Product
Anbieter: OHAUS
Direkt zu
Product Details & Documents
7-Zoll-Touchscreen-Display; lebendige Farben, eine leicht zu reinigende Glasplatte und chemische Beständigkeit sorgen für eine klare und langlebige Benutzeroberfläche
- Mühelose Einrichtung und Überwachung; mit einer digitalen Libelle, die eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung gewährleistet
- Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen; verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der klare Sicht bietet und eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet
- Kundenspezifische Terminals und Leuchten; bieten klare und sofortige Rückmeldung bei Unter- oder Überlastung
- Interne Kalibrierungssysteme; Automatische, benutzergesteuerte und Bereichskalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen
Antistatischer Windschutz (bei 1-mg-Modellen): Reduziert die statische Elektrizität um die Waage herum und sorgt so für konsistente Ergebnisse.
Routinemäßiger Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf lange Sicht. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, in denen die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt die Pharmakopöe eine Unsicherheit von ≤0,10% vor).
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Dokumente
Manual Explorer™ Balances.pdf
Handbuch
OHAUS Explorer Plus™ EXP and Explorer™ EXR Series Laboratory Balances.pdf
Weitere Produktdetails
TDS Explorer Analytical and Precision Balance.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Modell:EXR8201
- Waagschalen-/Plattformgröße:201×178 mm
- Abmessungen:97×408×229 mm
- Stabilisierungszeit:1 s
- Ablesbarkeit:0,1 g
- Wägebereich:8200 g
- Reproduzierbarkeit:0,1 g
- Linearitätsabweichung:0,2 g
- Cat. No.:OHAU31059149
- Operating temperature range:10...30 °C
- Spannung:100 - 240 V
- Plug type:Lieferung mit AC-Adapter
- Kommunikationsschnittstelle:Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)