AuftragsverfolgungKontakt
Explorer™ Analytical Balances | Avantor
Explorer™ Analytical Balances
EXR124M, 120 g, 0,1 mg, 90×90 mm, 0,1 mg, 0,2 mg, 2 s, 372×408×229 mm
Katalognr. OHAU31059136
New Product
Anbieter:   OHAUS
Explorer™ Analytical Balances
Katalognr. OHAU31059136
Anbieter:  OHAUS
New Product
Explorer™ Analytical Balances
Explorer™ Analytical Balances
EXR124M, 120 g, 0,1 mg, 90×90 mm, 0,1 mg, 0,2 mg, 2 s, 372×408×229 mm
Preis
SFr. 4’770.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • 7-Zoll-Touchscreen-Display; lebendige Farben, eine leicht zu reinigende Glasplatte und chemische Beständigkeit sorgen für eine klare und langlebige Benutzeroberfläche
  • Mühelose Einrichtung und Überwachung; mit einer digitalen Libelle, die eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung gewährleistet
  • Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen; verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der klare Sicht bietet und eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet
  • Kundenspezifische Terminals und Leuchten; bieten klare und sofortige Rückmeldung bei Unter- oder Überlastung
  • Interne Kalibrierungssysteme; Automatische, benutzergesteuerte und Bereichskalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen
Abnehmbarer Windschutz: Für einfache Reinigung und Langzeitpflege sowie spezielle Wiegeanwendungen für große Volumina. Digitale Hochgeschwindigkeits-Wägezelle; Die digitalen Wiegekomponenten (DWC) bieten den Vorteil, dass in sich geschlossene Wägezellenmodule erstellt werden können. Schnelle und präzise Messungen mit dieser fortschrittlichen Technologie gewährleisten, dass die Wiegevorgänge sowohl zügig als auch hochgenau sind.
Antistatischer Windschutz: Reduziert die statische Elektrizität um die Waage herum und sorgt so für konsistente Ergebnisse.
Routinemäßiger Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf lange Sicht. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, in denen die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt die Pharmakopöe eine Unsicherheit von ≤0,10 % vor).
Unterstützt die Einhaltung der Datenrückverfolgbarkeit: Ausgestattet mit mehreren USB-Anschlüssen bietet die Direkt-zu-Excel-Funktion eine beispiellose Flexibilität und stellt eine einfache, aber äußerst benutzerfreundliche Lösung für die Datenübertragung dar.  Human Interface Device ermöglicht Verbindungen zu Computern ohne Treiber und eine einfache Integration mit LIMS- und MES-Systemen. Zeitsynchronisierung – Network Time Protocol (NTP) sorgt für eine genaue Zeitmessung. Systemprotokoll: Alle an den Saldoeinstellungen vorgenommenen Änderungen werden in der Systemprotokolldatei aufgezeichnet. Diese Systemprotokolldateien können überprüft und als PDF auf einen USB-Stick exportiert werden.  Direkte Datenübertragung; Direkter Export nach Excel und Speichern der Daten auf USB im CSV- und PDF-Format. Etikettendruckfunktion: 2 voreingestellte Vorlagen und 10 anpassbare Vorlagen für die Verwaltung der Übertragung von Mustern halbfertiger Produkte. Wenn die Funktion „Elektronische Signatur“ aktiviert ist, wird die Benutzer-ID im Ausdruckfeld verwendet, wenn die Option „Benutzer-ID-Inhalt“ ausgewählt ist.
Umweltfreundliches Design: 65 % reduzierter Stromverbrauch im Ruhemodus. Reduziertes Versandgewicht; 36% Gewichtsreduzierung für Modelle ohne Windschutz, 64% Gewichtsreduzierung für Modelle mit Windschutz. Bis zu 58% der Gesamtkomponenten bestehen aus recycelten Materialien. Aluminiumkonstruktion: Ersetzt die meisten Kunststoffmaterialien und sorgt so für Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.  Entmaterialisierung: Reduziert die Anzahl der Komponenten, um die Produktionseffizienz zu verbessern. ACT-Label-Zertifizierung: Elf Modelle sind mit dem ACT-Label zertifiziert, was ihre Umweltverträglichkeit unterstreicht.
Technische Daten
  • Modell:
    EXR124M
  • Waagschalen-/Plattformgröße:
    90×90 mm
  • Abmessungen:
    372×408×229 mm
  • Stabilisierungszeit:
    2 s
  • Ablesbarkeit:
    0,1 mg
  • Wägebereich:
    120 g
  • Reproduzierbarkeit:
    0,1 mg
  • Linearitätsabweichung:
    0,2 mg
  • Cat. No.:
    OHAU31059136
  • Operating temperature range:
    10...30 °C
  • Spannung:
    100 - 240 V
  • Plug type:
    Lieferung mit AC-Adapter
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)