AuftragsverfolgungKontakt
Kinetex Bulk Packing
PFP, 1,7 µm, 100 Å
Katalognr. PHEC04A-4476
New Product
Anbieter:   PHENOMENEX
Kinetex Bulk Packing
Katalognr. PHEC04A-4476
Anbieter:  PHENOMENEX
New Product
CAS Nummer:  
Kinetex Bulk Packing
Kinetex Bulk Packing
PFP, 1,7 µm, 100 Å
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    1,7 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Bezeichnung:
    PFP
Technische Daten