AuftragsverfolgungKontakt
Methylnonadecanoate 98% | Avantor
Methylnonadecanoate 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR1013903250MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methylnonadecanoate 98%
Katalognr. APOSOR1013903250MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1731-94-8
Methylnonadecanoate 98%
Bottle
CAS Nummer:  1731-94-8
Preis
29.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonyme:  Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
  • CAS Nummer:1731-94-8
  • Formel:C₂₀H₄₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009011
  • Molekulargewicht:312,53 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle