AuftragsverfolgungKontakt
Vitamin E Acetate 99% | Avantor
Vitamin E Acetate 99%
Bottle
Katalognr. APOSOR1015424-25KG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Vitamin E Acetate 99%
Katalognr. APOSOR1015424-25KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  7695-91-2
Vitamin E Acetate 99%
Bottle
CAS Nummer:  7695-91-2
Preis
SFr. 3’040.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
  • Non-hazardous
Synonyme:  (±)-α-Tocopherol acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate, Vitamine E acetate, DL-alpha-Tocopheryl acetate, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate
  • CAS Nummer:7695-91-2
  • Formel:C₃₁H₅₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00072042
  • Molekulargewicht:472,74 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:231-710-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten