Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pentadecanoic acid 97% | Avantor

Pentadecanoic acid 97%

Bottle
Katalognr. APOSOR1014584-5G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Pentadecanoic acid 97%
Katalognr. APOSOR1014584-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1002-84-2
Pentadecanoic acid 97%

Bottle

CAS Nummer:  1002-84-2
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • CAS Nummer:1002-84-2
  • Formel:C₁₅H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002745
  • Molekulargewicht:242,4 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..