Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Acetophenone 99% | Avantor

Acetophenone 99%

Bottle
Katalognr. APOSOR1012200-25L
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Katalognr. APOSOR1012200-25L
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  98-86-2
Acetophenone 99%

Bottle

CAS Nummer:  98-86-2
Preis
SFr. 3’040.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS Nummer:98-86-2
  • Formel:C₈H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00008724
  • Molekulargewicht:120,15 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten