Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Acetophenone 99%

Acetophenone 99%

Bottle
Codice catalogo APOSOR1012200-2.5L
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Codice catalogo APOSOR1012200-2.5L
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  98-86-2
Acetophenone 99%

Bottle

Numero CAS:  98-86-2
Price
312.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2,5 L
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Sinonimi:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numero CAS:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • Numero MDL:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Packung:
    Bottle

Specifiche