AuftragsverfolgungKontakt
Acetophenone 99%
Acetophenone 99%
Bottle
Katalognr. APOSOR1030736500ML
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Katalognr. APOSOR1030736500ML
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  98-86-2
Acetophenone 99%
Bottle
CAS Nummer:  98-86-2
Preis
SFr. 69.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonyme:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS Nummer:98-86-2
  • Formel:C₈H₈O
  • Molekulargewicht:120,15 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle