Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methylnonadecanoate 98% | Avantor

Methylnonadecanoate 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR1013903-100G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methylnonadecanoate 98%
Katalognr. APOSOR1013903-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1731-94-8
Methylnonadecanoate 98%

Bottle

CAS Nummer:  1731-94-8
Preis
SFr. 1’600.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

Synonyme:  Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
  • CAS Nummer:1731-94-8
  • Formel:C₂₀H₄₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009011
  • Molekulargewicht:312,53 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..