Bicine ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP17191-100MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Bicine ≥98%
Katalognr. APOSBUP17191-100MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 150-25-4
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
- CAS Nummer:150-25-4
- Formel:C₆H₁₃NO₄
- Molekulargewicht:163,17 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



