AuftragsverfolgungKontakt
Nile Red ≥95%
Bottle
  APOSBUP14057-100MG
New Product
Nile Red ≥95%
  APOSBUP14057-100MG
New Product
 :  7385-67-3
Nile Red ≥95%
Bottle
 :  7385-67-3
SFr. 98.80
1 * 100 mg
Usage: Biochemical/life science applications
 :  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  •  :7385-67-3
  •  :C₂₀H₁₈N₂O₂
  •  :318,37 g/mol
  • Packung:
    Bottle