AuftragsverfolgungKontakt
2-(Methylthio)benzaldehyd 90% | Avantor
2-(Methylthio)benzaldehyd 90%
Bottle
Katalognr. APOSOR938789-100G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
2-(Methylthio)benzaldehyd 90%
Katalognr. APOSOR938789-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  7022-45-9
2-(Methylthio)benzaldehyd 90%
Bottle
CAS Nummer:  7022-45-9
Preis
SFr. 2’800.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7022-45-9
  • Formel:C₈H₈OS
  • MDL-Nummer:MFCD00196822
  • Molekulargewicht:152.2135 g/mol
  • Siedepunkt:141…143 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle