AuftragsverfolgungKontakt
1-Octanol 98%
1-Octanol 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR40039-500ML
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Octanol 98%
Katalognr. APOSOR40039-500ML
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  111-87-5
1-Octanol 98%
Bottle
CAS Nummer:  111-87-5
Preis
SFr. 69.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  n-Octanol
  • CAS Nummer:111-87-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002988
  • Molekulargewicht:130.23 g/mol
  • Siedepunkt:193…195 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–16 °C
  • Dichte:0,825 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:81 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-917-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten