AuftragsverfolgungKontakt
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98% | Avantor
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR345013-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
Katalognr. APOSOR345013-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1197-09-7
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
Bottle
CAS Nummer:  1197-09-7
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetopyrocatechol
  • CAS Nummer:1197-09-7
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00016439
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle