Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Phthalide 99%

Bottle
Katalognr. APOSOR54354-100G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Phthalide 99%
Katalognr. APOSOR54354-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  87-41-2
Phthalide 99%

Bottle

CAS Nummer:  87-41-2
Preis
29.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:87-41-2
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005906
  • Molekulargewicht:134,13203 g/mol
  • EINECS:201-744-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.