Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Phthalide 99% | Avantor

Phthalide 99%

Bottle
Katalognr. APOSOR54354-2.5KG
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Phthalide 99%
Katalognr. APOSOR54354-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  87-41-2
Phthalide 99%

Bottle

CAS Nummer:  87-41-2
Preis
SFr. 304.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:87-41-2
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005906
  • Molekulargewicht:134,13203 g/mol
  • EINECS:201-744-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..