AuftragsverfolgungKontakt
ADA ≥98%
ADA ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBIA0302-25KG
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
ADA ≥98%
Katalognr. APOSBIA0302-25KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  26239-55-4
ADA ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  26239-55-4
Preis
3 630.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Synonyme:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS Nummer:26239-55-4
  • Formel:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008031
  • Molekulargewicht:190.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:219 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle