AuftragsverfolgungKontakt
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Bottle
Katalognr. APOSOR350067-5G
Ätzend
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Katalognr. APOSOR350067-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  4870-65-9
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Bottle
CAS Nummer:  4870-65-9
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • CAS Nummer:4870-65-9
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004206
  • Molekulargewicht:215.0440 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:82…83 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten