Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
(±)-α-Bromphenylessigsäure

(±)-α-Bromphenylessigsäure

Bottle
Katalognr. APOSOR350067-500G
Ätzend
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Katalognr. APOSOR350067-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  4870-65-9
(±)-α-Bromphenylessigsäure

Bottle

CAS Nummer:  4870-65-9
Preis
SFr. 1’170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • CAS Nummer:4870-65-9
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004206
  • Molekulargewicht:215.0440 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:82…83 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.