AuftragsverfolgungKontakt
L-Thyroxine 97% | Avantor
L-Thyroxine 97%
Bottle
Katalognr. APOSOR1030066-25G
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
L-Thyroxine 97%
Katalognr. APOSOR1030066-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  51-48-9
L-Thyroxine 97%
Bottle
CAS Nummer:  51-48-9
Preis
SFr. 278.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonyme:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS Nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00002595
  • Molekulargewicht:776,87 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-101-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten