AuftragsverfolgungKontakt
L-Thyroxine 97% | Avantor
L-Thyroxine 97%
Bottle
Katalognr. APOSOR1030066-5G
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
L-Thyroxine 97%
Katalognr. APOSOR1030066-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  51-48-9
L-Thyroxine 97%
Bottle
CAS Nummer:  51-48-9
Preis
SFr. 58.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonyme:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS Nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00002595
  • Molekulargewicht:776,87 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-101-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.