Galaktit
Bottle
Katalognr. APOSBIB6049-100G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS Nummer:608-66-2
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00064288
- Molekulargewicht:182.17 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle