AuftragsverfolgungKontakt
MOPS 99% für die Herstellung einer Pufferlösung
Bottle
Katalognr. APOSBIA1076-2.5KG
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
MOPS 99% für die Herstellung einer Pufferlösung
Katalognr. APOSBIA1076-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1132-61-2
MOPS 99% für die Herstellung einer Pufferlösung
Bottle
CAS Nummer:  1132-61-2
Preis
SFr. 304.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonyme:  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  • CAS Nummer:1132-61-2
  • Formel:C₇H₁₅NO₄S
  • MDL-Nummer:MFCD00006183
  • Molekulargewicht:209,266 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:214-478-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle