Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Cellobiose | Avantor

D(+)-Cellobiose

Bottle
Katalognr. APOSBIB6025-500G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D(+)-Cellobiose
Katalognr. APOSBIB6025-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  528-50-7
D(+)-Cellobiose

Bottle

CAS Nummer:  528-50-7
Preis
SFr. 627.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • CAS Nummer:528-50-7
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00136034
  • Molekulargewicht:342.30 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:239…240 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten