AuftragsverfolgungKontakt
Cholesterol 95% | Avantor
Cholesterol 95%
Bottle
Katalognr. APOSOR1030208-100G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Cholesterol 95%
Katalognr. APOSOR1030208-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  57-88-5
Cholesterol 95%
Bottle
CAS Nummer:  57-88-5
Preis
45.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS Nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00003646
  • Molekulargewicht:386,55 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle