AuftragsverfolgungKontakt
SeramunBlock | Avantor
SeramunBlock
SeramunBlock
Katalognr. APOSBIL3122-5L
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
SeramunBlock
Katalognr. APOSBIL3122-5L
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  
SeramunBlock
SeramunBlock
CAS Nummer:  
Preis
894.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Combined Stabiliser/ blocking solution for solid phase immobilised proteins effecting protein stabilisation and blocking of free surfaces.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    SeramunBlock