Copper(II) methoxide
Bottle
Katalognr. APOSIN1564-1G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Copper(II) methoxide
Katalognr. APOSIN1564-1G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 76890-98-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Copper(II) dimethanolate
- CAS Nummer:76890-98-7
- Formel:Cu(CH₃O)₂
- MDL-Nummer:MFCD00015611
- Molekulargewicht:125.614 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:206 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle



