AuftragsverfolgungKontakt
Copper(II) methoxide | Avantor
Copper(II) methoxide
Bottle
  APOSIN1564-250MG
New Product
Copper(II) methoxide
  APOSIN1564-250MG
New Product
 :  76890-98-7
Copper(II) methoxide
Bottle
 :  76890-98-7
SFr. 36.40
1 * 250 mg
 :  Copper(II) dimethanolate
  •  :76890-98-7
  •  :Cu(CH₃O)₂
  •  :MFCD00015611
  •  :125.614 g/mol
  •  :206 °C (Zersetzung)
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Bottle