AuftragsverfolgungKontakt
Ectoine | Avantor
Ectoine
Bottle
Katalognr. APOSOR97119-1G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Ectoine
Katalognr. APOSOR97119-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  
Ectoine
Bottle
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
  • Molekulargewicht:142,157 g/mol
  • EINECS:431-910-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..