AuftragsverfolgungKontakt
Leptomycin B
Leptomycin B
Bottle
Katalognr. APOSBIL2101-100MG
Entzündlich
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Leptomycin B
Katalognr. APOSBIL2101-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  87081-35-4
Leptomycin B
Bottle
CAS Nummer:  87081-35-4
Preis
SFr. 4’280.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Potent inhibitor of nuclear export.
Supplied as a 1mM solution in abs. ethanol
Synonyme:  (2E,5S,6R,7S,9R,10E,12E,15R,16Z,18E)-17-Ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-19-((2S,3S)-3-methyl-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl)-8-oxononadeca-2,10,12,16,18-pentaenoic acid
  • CAS Nummer:87081-35-4
  • Formel:C₃₃H₄₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD06795848
  • Molekulargewicht:540.73 g/mol
  • Blitz Pt:11,1 °C
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • UN:1170
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten