Leptomycin B
Bottle
Katalognr. APOSBIL2101-50MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Leptomycin B
Katalognr. APOSBIL2101-50MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 87081-35-4
Direkt zu
Product Details & Documents
Potent inhibitor of nuclear export.
Supplied as a 1mM solution in abs. ethanol
Synonyme: (2E,5S,6R,7S,9R,10E,12E,15R,16Z,18E)-17-Ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-19-((2S,3S)-3-methyl-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl)-8-oxononadeca-2,10,12,16,18-pentaenoic acid
- CAS Nummer:87081-35-4
- Formel:C₃₃H₄₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD06795848
- Molekulargewicht:540.73 g/mol
- Blitz Pt:11,1 °C
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- UN:1170
- ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



