Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Actinomycin D ≥99% | Avantor

Actinomycin D ≥99%

Bottle
Katalognr. APOSBIA0175-100MG
Giftig
Reizend
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Actinomycin D ≥99%
Katalognr. APOSBIA0175-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  50-76-0
Actinomycin D ≥99%

Bottle

CAS Nummer:  50-76-0
Preis
SFr. 373.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents

Antineoplastic antibiotic

  • Purity: ≥99%
  • CAS Nummer:50-76-0
  • Formel:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00005033
  • Molekulargewicht:1255.5 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:251…253 °C
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:200-063-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten