AuftragsverfolgungKontakt
Picolinamid 95%
Picolinamid 95%
Bottle
Katalognr. APOSOR937776-500G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Picolinamid 95%
Katalognr. APOSOR937776-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1452-77-3
Picolinamid 95%
Bottle
CAS Nummer:  1452-77-3
Preis
SFr. 891.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • CAS Nummer:1452-77-3
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00023483
  • Molekulargewicht:122.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle