AuftragsverfolgungKontakt
Cholesterol ≥98% | Avantor
Cholesterol ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18856-10G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Cholesterol ≥98%
Katalognr. APOSBUP18856-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  57-88-5
Cholesterol ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  57-88-5
Preis
297.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS Nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • Molekulargewicht:386,664 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten