AuftragsverfolgungKontakt
D-Galactose ≥95%
D-Galactose ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP17773-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D-Galactose ≥95%
Katalognr. APOSBUP17773-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  59-23-4
D-Galactose ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  59-23-4
Preis
SFr. 76.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • Molekulargewicht:180,16 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle